アッセイ
95%
形状
powder
粒径
<5 μm
mp
1538 °C (lit.)
密度
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 1段階の火炎球状化(FS)処理によるCa2Fe2O5(スレブロドルスカイト)ミクロスフェアを合成する出発材料。
- 逆水性ガスシフト反応(RWGS)用の触媒。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
310069-BULK:
310069-2.5KG:4548173928241
310069-25G:4548173928258
310069-500G:4548173928265
310069-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.