安全性情報
GF37175665
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99.9%
別名:
FE596010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 371-756-65
重量
100 g
部分最大サイズ
50 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF37175665-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)