Merck
544884
Sigma-Aldrich
酸化鉄(III)
nanopowder, <50 nm particle size (BET)
別名:
酸化第二鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe2O3
CAS番号:
分子量:
159.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
crystalline (primarily γ)
品質水準
フォーム
nanopowder
表面積
50-245 m2/g
粒径
<50 nm (BET)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI Key
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化鉄(III)ナノ粉末は、粒子径が50 nm未満の微粉末です。鉄と酸素でできた赤色または黒色の固形化合物です。ヘマタイトや酸化第二鉄としても知られています。実験室で合成することもできる天然鉱物です。 酸化鉄(III)には、多数の物理的特性があります。屈折率が高く、不透明であるため、ペンキやインクの色素として有用です。酸化鉄(III)には触媒活性もあり、室温では弱強磁性体です。
アプリケーション
酸化鉄(III)ナノ粉末は、磁性と触媒活性を持つため、多数の用途があります。磁気テープや磁気ディスクなどの磁気記録媒体の製造に使用されます。また、ガソリンやプラスチックの製造などの化学物質の製造および環境浄化における触媒としても使用されます。
特徴および利点
  • 高い理論的比容量
  • 生分解性
  • コーティングや改変が容易
  • 非毒性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
544884-VAR:
544884-5G:4548173943985
544884-BULK:
544884-25G:4548173943978
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Junho Han et al.
Scientific reports, 9(1), 6130-6130 (2019-04-18)
Recent developments in analytics using infrared spectroscopy have enabled us to identify the adsorption mechanism at interfaces, but such methods are applicable only for simple systems. In this study, the preferential adsorption of phosphate on binary goethite and maghaemite was
Hokuto Fuse et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-02-06)
Submicrometre spherical particles made of Au and Fe can be fabricated by pulsed-laser melting in liquid (PLML) using a mixture of Au and iron oxide nanoparticles as the raw particles dispersed in ethanol, although the detailed formation mechanism has not
Yangyang Yang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 148, 89-96 (2017-10-17)
The behaviors of nanoparticles rely on the aqueous condition such as natural organic matter (NOM). Therefore the presence of NOM would influence the interaction of nanoparticles with other substances possibly. Here, microcystin-LR (MC-LR) adsorption on iron oxide nanoparticles (IONPs) was
Daniel Matatagui et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(24) (2019-12-11)
A portable electronic nose based on surface acoustic wave (SAW) sensors is proposed in this work to detect toxic chemicals, which have a great potential to threaten the surrounding natural environment or adversely affect the health of people. We want
Alice Panariti et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(9), 1556-1569 (2013-08-29)
Magnetic nanoparticles have emerged as important players in current research in modern medicine since they can be used in medicine for diagnosis and/or therapeutic treatment of diseases. Among many therapeutic applications of iron-based nanoparticles, drug delivery and photothermal therapy are
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。
すべて表示