Merck
725366
Sigma-Aldrich
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
20 nm avg. part. size, 5 mg/mL in H2O
別名:
マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS番号:
分子量:
231.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 mg/mL in H2O
磁化
>20 emu/g, at 4500Oe
粒径
18-22 nm
平均部品サイズ
20 nm
密度
1.00 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 mg/mLの濃度には、ナノ結晶と配位子の合計重量が含まれます。
アプリケーション
  • Magnetic iron oxide nanoparticle (IONP) synthesis to applications: present and future:この報告では、Fe(II)およびFe(III)溶液を使用したマグネタイトナノ粒子の共沈合成法の概要を示し、将来の用途について議論しています(N Ajinkya et al., 2020)。
  • Surface modification of magnetic iron oxide nanoparticles:さまざまな用途に向けて機能性を強化する酸化鉄ナノ粒子(IONP)の表面設計について探索しています(N Zhu et al., 2018)。
  • Recent advances on iron oxide magnetic nanoparticles as sorbents of organic pollutants in water and wastewater treatment:水からの有機汚染物質の除去における酸化鉄磁性ナノ粒子の使用について議論し、コア-シェル型磁性ナノ粒子の合成を示しています(AM Gutierrez et al., 2017)。
  • Potential toxicity of iron oxide magnetic nanoparticles:酸化鉄磁性ナノ粒子の潜在的な毒作用について概説し、その安定性、生体適合性、およびサイズ制御を強調しています(N Malhotra et al., 2020)。
  • Co-precipitation in aqueous solution synthesis of magnetite nanoparticles using iron (III) salts as precursors:酸化鉄ナノ結晶の合成プロセスおよびさまざまな分野で可能性のある用途の詳細を示しています(MI Khalil, 2015)。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
725366-5ML:
725366-BULK:
725366-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yongxing Hu et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(6), 2213-2221 (2013-01-26)
Controlled assembly of nanoparticles into asymmetric configurations is of great interest due to their novel properties and promising applications. In this Article, we report a generic strategy for the synthesis of dimer nanoclusters and asymmetric nanoassemblies by using magnetic colloidal
Marina I Siponen et al.
Nature, 502(7473), 681-684 (2013-10-08)
Magnetotactic bacteria align along the Earth's magnetic field using an organelle called the magnetosome, a biomineralized magnetite (Fe(II)Fe(III)2O4) or greigite (Fe(II)Fe(III)2S4) crystal embedded in a lipid vesicle. Although the need for both iron(II) and iron(III) is clear, little is known
Jens Baumgartner et al.
Nature materials, 12(4), 310-314 (2013-02-05)
The formation of crystalline materials from solution is usually described by the nucleation and growth theory, where atoms or molecules are assumed to assemble directly from solution. For numerous systems, the formation of the thermodynamically stable crystalline phase is additionally
Leyong Zeng et al.
Nanoscale, 5(5), 2107-2113 (2013-02-06)
Multifunctional Fe(3)O(4)-TiO(2) nanocomposites with Janus structure for magnetic resonance imaging (MRI) and potential photodynamic therapy (PDT) were synthesized, in which Fe(3)O(4) was used as a MRI contrast agent and TiO(2) as an inorganic photosensitizer for PDT. Their morphology, structure, and
Lu Zhang et al.
Nanoscale, 5(17), 7664-7684 (2013-07-24)
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) have shown great promise in biomedical applications. In this review, we summarize the recent advances in the design and fabrication of core-shell and hetero-structured SPIONs and further outline some exciting developments and progresses of these
資料
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Hui Mao教授は、これまでとは異なるコントラスト増強メカニズムを提供する超常磁性酸化鉄ナノ粒子(INOP)のさまざまな使用法を研究しています。
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
すべて表示