Merck
747254
Sigma-Aldrich
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
10 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL Fe in H2O, dispersion
別名:
Fe NP COOH, FexOy, マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS番号:
分子量:
231.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 mg/mL Fe in H2O
磁化
>45 emu/g, at room temperature; under 4500 Oe
brown
平均部品サイズ
10 nm (TEM)
密度
~1 g/mL at 25 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 mg/mLの濃度には、ナノ結晶と配位子の合計重量が含まれます。
アプリケーション
この磁性ナノ粒子は一般的にイメージングや造影剤として使用されます。表面機能性により、さまざまな連結や機能追加が可能です。
法的情報
Ocean Nanotech; LLCの製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
747254-2ML:
747254-2ML-PW:
747254-VAR:
747254-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Faheem Muhammad et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 123, 506-514 (2014-12-03)
Simultaneous delivery of multiple therapeutic agents is of great importance for effective chemotherapy due of its well-known drug synergism and suppression to chemoresistance. We report a new theranostic nanoformulation to shuttle multiple chemotherapeutic agents for successfully exterminating cancer cells. This
Tianyuzi Li et al.
International journal of nanomedicine, 10, 3779-3790 (2015-06-18)
Regimen adherence, systemic toxicities, and limited drug penetrance to viral reservoirs are obstacles limiting the effectiveness of antiretroviral therapy (ART). Our laboratory's development of the monocyte-macrophage-targeted long-acting nanoformulated ART (nanoART) carriage provides a novel opportunity to simplify drug-dosing regimens. Progress
Anna Lohße et al.
Journal of bacteriology, 196(14), 2658-2669 (2014-05-13)
Biosynthesis of bacterial magnetosomes, which are intracellular membrane-enclosed, nanosized magnetic crystals, is controlled by a set of >30 specific genes. In Magnetospirillum gryphiswaldense, these are clustered mostly within a large conserved genomic magnetosome island (MAI) comprising the mms6, mamGFDC, mamAB
Aude Picard et al.
Nature communications, 6, 6277-6277 (2015-02-19)
Twisted stalks are organo-mineral structures produced by some microaerophilic Fe(II)-oxidizing bacteria at O2 concentrations as low as 3 μM. The presence of these structures in rocks having experienced a diagenetic history could indicate microbial Fe(II)-oxidizing activity as well as localized
Aaron Harman et al.
Journal of computer assisted tomography, 38(4), 571-573 (2014-04-16)
Ferumoxytol is a parenteral iron therapy that the Food and Drug Administration recently approved for the treatment of iron-deficiency anemia. The form of the iron, ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles, causes T1, T2, and T2* shortening on magnetic resonance imaging
資料
近年、超常磁性特性、生物学的適合性、非毒性といった酸化鉄ナノ粒子の持つユニークな特性により、生物医学の分野での関心が高まっています。アルドリッチでは多数の酸化鉄ナノ粒子を販売しております。
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
すべて表示
関連コンテンツ
磁性ナノ粒子への複数のバイオコンジュゲーション法の概要を示し、標準的なプロトコールの詳細を説明します。