Merck
725331
Sigma-Aldrich
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
5 nm avg. part. size, 5 mg/mL in H2O
別名:
マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS番号:
分子量:
231.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 mg/mL in H2O
磁化
>25 emu/g, at 4500Oe
粒径
4-6 nm (TEM)
平均部品サイズ
5 nm
密度
1.00 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化鉄(II,III)磁性ナノ粒子溶液は、化学的に安定な分散溶液で、大きい表面容積比を有します。その特性としては、良好な生体適合性と高い磁化率(χ)が挙げられます。
5 mg/mLの濃度には、ナノ結晶と配位子の合計重量が含まれます。
アプリケーション
Fe3O4磁性ナノ粒子溶液は、薬物送達などのさまざまな生物医学用途で使用できます。また、金属イオンキレート化のために表面原子を固定化する目的でコーティングできます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
725331-BULK:
725331-5ML:
725331-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microfluidic synthesis of microfibers for magnetic-responsive controlled drug release and cell culture
Lin Y, et al.
Testing, 7(3), e33184-e33184 (2012)
Magnetic nanoparticles-a review
Indira TK and Lakshmi PK
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology, 3(3), 1035-1042 (2010)
Magnetic gamma-Fe2O3 nanoparticles coated with poly-l-cysteine for chelation of As (III), Cu (II), Cd (II), Ni (II), Pb (II) and Zn (II)
White BR, et al.
Journal of Hazardous Materials, 161(2-3), 848-853 (2009)
Magnetic resonance imaging of ultrasmall superparamagnetic iron oxide-labeled exosomes from stem cells: a new method to obtain labeled exosomes
Busato A, et al.
International journal of nanomedicine, 11(3), 2481-2481 (2016)
Yongxing Hu et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(6), 2213-2221 (2013-01-26)
Controlled assembly of nanoparticles into asymmetric configurations is of great interest due to their novel properties and promising applications. In this Article, we report a generic strategy for the synthesis of dimer nanoclusters and asymmetric nanoassemblies by using magnetic colloidal
資料
Explore DNA-functionalized nanoparticles in sensors for precise target analyte detection. Learn about types, synthesis, functionalization, and design optimization, with insights into challenges and prospects.
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Hui Mao教授は、これまでとは異なるコントラスト増強メカニズムを提供する超常磁性酸化鉄ナノ粒子(INOP)のさまざまな使用法を研究しています。
すべて表示