フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
1 mg/mL Fe in H2O
磁化
>45 emu/g, at room temperature; under 4500 Oe
色
black
平均部品サイズ
30 nm (TEM)
密度
~1 g/mL at 25 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
747327-BULK:
747327-VAR:
747327-10ML:
747327-10ML-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
近年、超常磁性特性、生物学的適合性、非毒性といった酸化鉄ナノ粒子の持つユニークな特性により、生物医学の分野での関心が高まっています。アルドリッチでは多数の酸化鉄ナノ粒子を販売しております。
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
Explore DNA-functionalized nanoparticles in sensors for precise target analyte detection. Learn about types, synthesis, functionalization, and design optimization, with insights into challenges and prospects.
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。
関連コンテンツ
磁性ナノ粒子への複数のバイオコンジュゲーション法の概要を示し、標準的なプロトコールの詳細を説明します。