Merck
516805
Sigma-Aldrich
4,4′-オキシジアニリン
97%
別名:
4,4′-ジアミノジフェニルエーテル, 4-アミノフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(C6H4NH2)2
CAS番号:
分子量:
200.24
Beilstein:
475735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10 mmHg ( 240 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI Key
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4,4′-オキシジアニリンは、以下の合成で反応物として使用できます。
  • 芳香族ジカルボン酸との重縮合による芳香族ポリアミド。
  • 芳香族アルデヒドとの反応によるアゾメチンビスフェノール。酸化剤としてNaOClの存在下で、酸化重縮合によるポリアゾメチンの合成に使用できます。
  • 塩基として炭酸カリウムの存在下で、2-アミノ-4,6-ジクロロ-1,3,5-トリアジンとの化学選択的重縮合によるポリグアナミン。
また、カーボンナノチューブの官能基付加にも使用でき、末端二無水物と反応してポリイミドエアロゲルを合成できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
426.2 °F - closed cup
引火点(℃)
219 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
516805-100G:4548173943107
516805-BULK:
516805-25G:
516805-VAR:
516805-500G:4548173943114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gas permeability and permselectivity in polyimides based on 3, 3', 4, 4'-biphenyltetracarboxylic dianhydride.
Tanaka K, et al.
Journal of Membrane Science, 47(1), 203-215 (1989)
Synthesis, characterization, optical and electrical properties of thermally stable polyazomethines derived from 4, 4'-oxydianiline.
Dineshkumar S, et al.
Journal of Adhesion Science and Technology, 29(23), 2605-2621 (2015)
Pervaporation of water/acetic acid through polyimide membranes from 3, 3', 4, 4'-benzophenone tetracarboxylic dianhydride and 4, 4'-oxydianiline.
Moon YD, et al.
Polym. Bull., 29(3-4), 431-438 (1992)
Copolyimides from 2, 3, 3', 4'-biphenyltetracarboxylic dianhydride and pyromellitic dianhydride with 4, 4'-oxydianiline.
Hergenrother PM, et al.
Polymer, 45(16), 5441-5449 (2004)
Anders Lennartson et al.
Chirality, 27(7), 425-429 (2015-06-03)
We studied the spontaneous formation of chiral crystals of four diaryl ethers, 3-phenoxybenzaldehyde, 1; 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene, 2; di(4-aminophenyl) ether, 3; and di(p-tolyl) ether, 4. Compounds 1, 3, and 4 form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of