Merck
476323
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline
98%
別名:
1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene, 1,3-Bis(p -aminophenoxy)benzene, 1,3-Phenylene bis(p -aminophenyl) ether, 4,4′-(m -Phenylenedioxy)dianiline, m -Bis(p -aminophenoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OC6H4NH2)2
CAS番号:
分子量:
292.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Oc2cccc(Oc3ccc(N)cc3)c2)cc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-8-15(9-5-13)21-17-2-1-3-18(12-17)22-16-10-6-14(20)7-11-16/h1-12H,19-20H2
InChI Key
WUPRYUDHUFLKFL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
476323-10G:
476323-BULK:
476323-100G:
476323-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)