Merck
386669
Sigma-Aldrich
4,4'-(ヘキサフルオロイソプロピリデン)ビス(p-フェニレンオキシ)ジアニリン
97%
別名:
2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン, 4',4'''-(ヘキサフルオロイソプロピリデン)ビス(4-フェノキシアニリン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
CAS番号:
分子量:
518.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
mp
159-163 °C (lit.)
SMILES記法
NC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C3=CC=C(OC4=CC=C(N)C=C4)C=C3
InChI
1S/C27H20F6N2O2/c28-26(29,30)25(27(31,32)33,17-1-9-21(10-2-17)36-23-13-5-19(34)6-14-23)18-3-11-22(12-4-18)37-24-15-7-20(35)8-16-24/h1-16H,34-35H2
InChI Key
HHLMWQDRYZAENA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
386669-VAR:
386669-5G:
386669-25G:
386669-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)