Merck
476331
Sigma-Aldrich
4,4′-(4,4′-イソプロピリデンジフェニル-1,1′-ジイルジオキシ)ジアニリン
98%
別名:
2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
CAS番号:
分子量:
410.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
InChI
1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
InChI Key
KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
476331-250G:
476331-BULK:
476331-50G:
476331-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanling Li et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-05)
A zeolite/polyimide composite separator with a spongy-like structure was prepared by phase inversion methods based on heat-resistant polyimide (PI) polymer matrix and ZSM-5 zeolite filler, with the aim to improve the thermal stability and electrochemical properties of corresponding batteries. The