アッセイ
97%
フォーム
powder
bp
397-400 °C (lit.)
mp
283-286 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)c2cc3C(=O)OC(=O)c3cc12
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H
InChI Key
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pyromellitic dianhydrideは、優れた熱安定性、機械的強度、耐燃性を持つことから、航空宇宙産業、エレクトロニクス産業、自動車産業で使用されているpolyimideポリマーの作製で一般的に使用されている二無水物モノマーです。また、polyesterやpolyetherなどの熱可塑性ポリマーや、可塑剤、epoxy樹脂の合成にも使用されます。さらに、PMDAは、epoxy樹脂の硬化剤として使用されます。epoxy樹脂は、接着剤、コーティング剤、複合材、電気絶縁体材料において広く使用されています。
Pyromellitic dianhydride(PMDA)は、polyethylene terephthalate(PET)ベースの鎖延長部分の形成において、修復剤として、また鎖延長剤として使用できる酸無水物です。主に、熱可塑性プラスチックの製造やその他のコーティング用途に用いられます。
Pyromellitic dianhydride(PMDA)は、polyethylene terephthalate(PET)ベースの鎖延長部分の形成において、修復剤として、また鎖延長剤として使用できる酸無水物です。主に、熱可塑性プラスチックの製造やその他のコーティング用途に用いられます。
アプリケーション
PMDAは、以下として使用できます:
- 優れた熱機械的特性と化学的特性を持つaromatic polyimideを合成するためのモノマー。このようなモノマーは、自動車工業や電子工業で応用されます。
- 有機電子部品に有望なsiloxane系ハイブリッド材の開発におけるキャッピング剤。
- 浄水、ガス分離、生物医学デバイスで使用される薄膜コンポジット膜の作製と修飾におけるモノマー。
- リチウムイオン電池やナトリウムイオン電池のための正極活物質としてのpyromellitic diimideベース共重合体の合成におけるモノマー。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
716.0 °F - closed cup
引火点(℃)
380 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
412287-5G:
412287-VAR:
412287-BULK:
412287-100G:
412287-500G:
412287-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuta Nabae et al.
Scientific reports, 6, 23276-23276 (2016-03-19)
The development of a non-precious metal (NPM) fuel cell catalyst is extremely important to achieve globalization of polymer electrolyte fuel cells due to the cost and scarcity of platinum. Here, we report on a NPM cathode catalyst prepared by the
Claudio Cecone et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-13)
Electrospun beta-cyclodextrin (βCD)-based polymers can combine a high surface-to-volume ratio and a high loading/controlled-release-system potential. In this work, pyromellitic dianhydride (PMDA)/βCD-based nanosponge microfibers were used to study the capability to host a common insect repellent (N,N-diethyl-3-toluamide (DEET)) and to monitor
Pyromellitic dianhydride (PMDA) may cause occupational asthma
Madsen MT, et al.
Occupational and Environmental Medicine, 76(3), 175-177 (2019)
Jun-Xia Yu et al.
Bioresource technology, 110, 160-166 (2012-02-22)
Magnetic pyromellitic dianhydride (PMDA) modified sugarcane bagasse (SCB) was prepared by a situ co-precipitation method. Results showed that the magnetic modified SCB could be recycled easily by an applied magnetic field. Adsorption capacities of the magnetic sorbent for cationic dyes:
Junsheng Liu et al.
Journal of hazardous materials, 178(1-3), 1021-1029 (2010-03-13)
A series of zwitterionic hybrid polymers were prepared from the ring-opening polymerization of pyromellitic acid dianhydride (PMDA) and phenylaminomethyl trimethoxysilane (PAMTMS), and a subsequent sol-gel process. FTIR spectra confirmed the step products. TGA analysis showed that the thermal degradation temperature