Merck
320064
Sigma-Aldrich
フタル酸無水物
ACS reagent, ≥99%
別名:
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4O3
CAS番号:
分子量:
148.12
Beilstein:
118515
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
5.1 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
99.0-100.2%
フォーム
flakes
自己発火温度
1058 °F
expl. lim.
10.4 %
強熱残分
≤0.01%
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI Key
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水フタル酸は、フタル酸の無水物であり、可塑剤、色素、ポリエステル樹脂、ゴム用改質剤およびポリマーの製造時の重要な中間体です。
アプリケーション
フタル酸無水物は、 N-置換フタルイミド、 ポリ(イソチアナフテン 及びメチル (S)-2-フタルイミド-4-メチルチオブタノエートの調製において反応剤として使用することができます。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F - DIN 51758
引火点(℃)
152 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320064-500G:4548173937144
320064-BULK:
320064-25G:4548173937137
320064-VAR:
320064-2.5KG:4548173937120
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New synthetic ?tricks? One-pot preparation of N-substituted phthalimides from azides and phthalic anhydride
Garcia J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(5), 639-640 (1986)
Phthalic Acid and Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2007)
New synthetic routes to poly (isothianaphthene) I. Reaction of phthalic anhydride and phthalide with phosphorus pentasulfide.
van Asselt R, et al.
Synt. Metals, 74(1), 65-70 (1995)
Ceramic foams directly-coated with flame-made V2O5/TiO2 for synthesis of phthalic anhydride
Schimmoeller B, et al.
J. Catal., 243(1), 82-92 (2006)
Methyl (S)-2-phthalimido-4-oxobutanoate
Meffre P, et al.
Organic Syntheses, 76, 123-123 (1999)