安全性情報
8.00592
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
for synthesis
別名:
Phthalic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4O3
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-607-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
crystals
自己発火温度
580 °C
有効性
1530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-10.5 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
285 °C/1013 hPa
mp
131 °C
転移温度
flash point 152 °C
溶解性
6 g/L (slow decomposition)
密度
1.527 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500‑700 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O1C(=O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI Key
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Antibacterial and cytotoxic activity of chitosan derivatives:</strong>Phthalic anhydride-modified chitosan derivatives exhibit significant antibacterial and cytotoxic properties, suggesting their potential application in medical and pharmaceutical products (Sousa et al., 2024).</li>
<li><strong>Heterodinuclear Polymerization Catalysts:</strong> Research identified Al(III)/K(I) polymerization catalysts that utilize phthalic anhydride for producing high-quality polyester polyols, offering advancements in polymer synthesis technology (Shellard et al., 2024).</li>
<li><strong>Advanced epoxy vitrimers:</strong> Phthalic anhydride was used in the design and synthesis of advanced epoxy vitrimers with enhanced glass transition temperatures, important for applications requiring high-performance thermoset polymers (Dai et al., 2023).</li>
<li><strong>Sustainable alkyd resins:</strong> The utilization of phthalic anhydride in the production of alkyd resins from bio-based resources represents a significant move towards more sustainable and environmentally friendly coating applications (Dizman and Cerrahoglu Ka and ccedil;akgil, 2023).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 129 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F - DIN 51758
引火点(℃)
152 °C - DIN 51758
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8005920100:
8005929050:
8005925000:
8005920000:
IN28005920500:
8005921000:
8005929999:
試験成績書(COA)