蒸気密度
3.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 21.1 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
chips
powder or granules
自己発火温度
1126 °F
色
white
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
178 °C/16 mmHg
mp
109-112 °C (lit.)
溶解性
H2O: 5% (50 mg/ml)
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI Key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307521-1KG:4548173922119
307521-VAR:
307521-100G:4548173936505
307521-500G:4548173936512
307521-BULK:
307521-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック