Merck
447420
Sigma-Aldrich
オルシノール
97%
別名:
5-メチルレソルシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
124.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
106-112 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI Key
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
オルシノールは以下の合成に使用できます:
  • 光増幅器や発光デバイスに使用するオルシノール含有アザクリプタンド
  • 4,4′-ビピリジンを有する三元共結晶
  • ホルムアルデヒド存在下での低密度カーボンエアロゲル
  • 強力なチロシナーゼ阻害活性を有するPEG-オルシノールクマリン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
447420-VAR:
447420-25G:
447420-5G:
447420-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Dibenzofurans from the marine sponge-derived ascomycete Super1F1-09.
Rateb ME, et al.
Botanica Marina, 53(6), 499-506 (2010)
Goutam Ghosh et al.
Pharmacognosy research, 7(1), 110-113 (2015-01-20)
Clerodendrum viscosum is commonly found in India and Bangladesh. Previously, various parts of this plant were reported for treatment of different types of diseases and there was no report on GC-Ms analysis. To analyze and characterize the phytochemical compounds of
Preparation of carbon aerogels from 5-methylresorcinol-formaldehyde gels
Perez-Caballero F, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 108(1-3), 230-236 (2008)
Yong-qi Tian et al.
Natural product research, 29(9), 820-826 (2014-12-30)
A new citromycetin analogue, ascomycotin A (1), together with eight known compounds, wortmannilactone E (2), orcinol (3), orsellinic acid (4), isosclerone (5), (3R,4S)-( - )-4-hydroxymellein (6), diorcinol (7), chaetocyclinone B (8) and 2,5-dimethoxy-3,6-di(p-methoxypheny1)-1,4-benzoquinone (9), was isolated from the fungal strain Ascomycota sp.
Nianxia Sun et al.
Plant foods for human nutrition (Dordrecht, Netherlands), 74(3), 376-382 (2019-06-22)
Water-extracted arabinoxylans (WEAXs) of different varieties and structures have important effects on wheat end products. However, the functional performances of WEAXs, particularly relating to prebiotic potential, are not yet clear. The present study compared the structural features, physicochemical properties, and