アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147 °C/7 hPa
mp
109 °C
転移温度
flash point 159 °C
溶解性
80 g/L
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI Key
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3