安全性情報
91113
SAFC
オルシノール
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
liquid
WGK
WGK 1
Jan Code
91113-25K1374:
91113-25K1375:
91113-10K1374:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)