Merck
151173
Sigma-Aldrich
ニンヒドリン
ACS reagent
別名:
1,2,3-インダントリオン 一水和物, 2,2-ジヒドロキシ-1,3-インダンジオン, トリオキソヒドリンデン 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O4
CAS番号:
分子量:
178.14
Beilstein:
1910963
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
詳細
identification and melting point passes test
形状
solid
white to brownish white, crystals
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: passes test
適合性
passes test for sensitivity to amino acids
官能基
hydroxyl
ketone
SMILES記法
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChI Key
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
三環系1,2,3-トリオンであるニンヒドリンは、有用な有機構築ブロックです。これは、紙、段ボールおよび未処理の木材のような多孔性表面の潜在的な指紋を顕在化するアミノ酸試薬です。
さまざまなサンプルの亜硝酸塩の検出、汚染の同定に使用され、比色試薬としても使用されます。
アプリケーション
ニンヒドリン(トリケトヒドリンデン水和物)は、光度計および比色法によるアミノ酸およびペプチドの定量のための試薬として使用される場合があります。また、ジメチルスルホキシド中でニンヒドリンとヒドリンダンチン(還元型ニンヒドリン)を混合することにより、ニンヒドリン試薬を調製するために使用する場合があります。この試薬は、アミノ酸の定量のための手動によるニンヒドリン法で使用されます。
ペプチド、アミノ酸、アミン、アミノ糖の検出およびアッセイに使用すると、アルデヒドおよび一級アミンを有する高度な蛍光三元化合物が生成されます。サルコシンまたはプロリンと反応すると、アゾメチンイリドが得られます。
アミノ酸、ペプチド、タンパク質における遊離アミノ基の検出に用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
151173-BULK:
151173-100G:
151173-10G:
151173-25G:
151173-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gazzetta Chimica Italiana, 123, 137-137 (1993)
Holden.MH
To Be a Crime Scene Investigator (2006)
Shao-Ru Wang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(13), 1903770-1903770 (2020-07-17)
CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) systems have been established as valuable genome-editing tools. Controlling CRISPR systems has high biological significance and this field has garnered intense interest. There is a considerable need for simple approaches with no need
Tetrahedron, 34, 1285-1285 (1978)
E Curotto et al.
Analytical biochemistry, 211(2), 240-241 (1993-06-01)
Chitosans were quantified with ninhydrin, a reagent normally used for recognizing and quantifying amino groups. The reaction was time dependent and there was no effect when different acids were added to the mixture. This method was used to determine the
資料
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.