安全性情報
N1286
Sigma-Aldrich
ニンヒドリンスプレー試薬
別名:
ニンヒドリン検出スプレー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.26
形状
liquid
品質水準
保管温度
2-8°C
アプリケーション
アミノ酸、アミン類およびアミノ糖類を検知します。
構成
0.2%ニンヒドリンのエタノ-ル溶液です。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.0 °F - closed cup
引火点(℃)
12.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N1286-100ML:4548173204185
N1286-BULK:
N1286-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kira D A Rienecker et al.
Genes, brain, and behavior, 19(1), e12571-e12571 (2019-04-02)
Imprinted genes are highly expressed in monoaminergic regions of the midbrain and their functions in this area are thought to have an impact on mammalian social behaviors. One such imprinted gene is Grb10, of which the paternal allele is generally