Merck
B9285
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2′-デオキシウリジン
BioUltra, ≥99%
別名:
5-BrdU, 5-ブロモ-1-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)ウラシル, 5-ブロモウラシルデオキシリボシド, BUdR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11BrN2O5
CAS番号:
分子量:
307.10
Beilstein:
30395
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99%
形状
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
溶解性
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5′-ブロモ-2-デオキシウリジン(BrdU)は、皮膚または吸入によって吸収されるおそれのある発がん性物質です。BrdU溶液は光感受性を有します。
アプリケーション
5-ブロモ-2′-デオキシウリジンは以下の用途に使用されています:
  • 細胞増殖アッセイにおいて妊娠マウスの増殖性細胞に標識するため
  • 虚血後の種々の時点における細胞増殖の経時変化を調べるため、細胞周期におけるMKI67+細胞の生殖細胞へのリエントリを確認するため
  • 線維芽細胞の5′-ブロモ-2′デオキシウリジン(BrdUrd)染色のため
生物化学的/生理学的作用
5′-ブロモ-2-デオキシウリジン(BrdU)染色は、主に腫瘍細胞や他の組織の増殖をin vivoで観察するために使用されます。
5-ブロモ-2′-デオキシウリジン(5-BrdU)は、DNAに取り込まれるチミジン類似体です。 5-BrdUは、DNA合成の測定と分裂細胞の標識に日常的に広く使用されます。 したがって、5-BrdUは細胞シグナル伝達、および細胞増殖を誘導するその他のプロセスの研究に使用されます。
遺伝子研究において変異原として使用されるチミジンアナログです。S期にある細胞のDNAに選択的に取り込まれます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9285-VAR:
B9285-50MG:
B9285-250MG:
B9285-1G:
B9285-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of MYC-Dependent Transcriptional Programs in Oncogene-Addicted Liver Tumors
Kress TR, et al.
Cancer research, 76(12), 3463-3472 (2016)
Hydrops Fetalis, Cardiovascular Defects, and Embryonic Lethality in Mice Lacking the Calcitonin Receptor-Like Receptor Gene
Dackor RT, et al.
Molecular and Cellular Biology, 26(7), 2511-2518 (2006)
Non-canonical Cyclic Nucleotides (2017)
Histological, cellular and behavioral assessments of stroke outcomes after photothrombosis-induced ischemia in adult mice
Li H, et al.
BMC Neuroscience, 15(1), 1-13 (2014)
Retinoic Acid Induces Multiple Hallmarks of the Prospermatogonia-to-Spermatogonia Transition in the Neonatal Mouse
Busada JT, et al.
Biology of Reproduction, 90(3) (2014)