Merck
I7125
Sigma-Aldrich
5-ヨード-2′-デオキシウリジン
≥99% (HPLC)
別名:
1-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)-5-ヨードウラシル, 2′-デオキシ-5-ヨードウリジン, 5-IUdR, IDU, IdUrd, イドクスウリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11IN2O5
CAS番号:
分子量:
354.10
Beilstein:
30397
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder or crystals
mp
194 °C (lit.)
溶解性
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-ヨード-2′-デオキシウリジン (5-IUdR; IdUrd) は、ワクシニア・ウイルス(オルソポックスウイルス)への抗ウイルス活性を持つピリミジン類似物(ハロゲン化チミジン)です。 IdUrdはヒト癌研究で放射線増感剤として使用されます。
5-ヨード-2′-デオキシウリジンは、分子結合アッセイまたはDNA線維アッセイで用いられています。
生物化学的/生理学的作用
5-ヨード-2′-デオキシウリジンはin vitroでのDNAウイルス複製を阻害します。ヘルペスウイルスやポックスウイルスに認められます。催奇形性、腫瘍促進性、変異原性、および免疫抑制性があります。5-ヨード-2′-デオキシウリジンは、外用として用いられており、上皮感染に対して有効です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I7125-25G:4548173990897
I7125-VAR:
I7125-250MG:
I7125-BULK:
I7125-1G:
I7125-5G:4548173990903
I7125-500MG:
I7125-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Johan Neyts et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(9), 2842-2847 (2002-08-17)
There is a concern that there may be unregistered stocks of smallpox that can be used for bioterrorism or biological warfare. According to the WHO Advisory Committee on Variola Research, there is a need to develop strategies to treat smallpox
Antivirals against Herpes Viruses
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 546-562 (2015)
Julia Rousseau et al.
Journal of synchrotron radiation, 16(Pt 4), 573-581 (2009-06-19)
Iodine-enhanced synchrotron stereotactic radiotherapy takes advantage of the radiation dose-enhancement produced by high-Z elements when irradiated with mono-energetic beams of synchrotron X-rays. In this study it has been investigated whether therapeutic efficacy could be improved using a thymidine analogue, 5-iodo-2'-deoxyuridine
Jan Kajstura et al.
Circulation research, 107(2), 305-315 (2010-06-05)
The ability of the human heart to regenerate large quantities of myocytes remains controversial, and the extent of myocyte renewal claimed by different laboratories varies from none to nearly 20% per year. To address this issue, we examined the percentage
Qiuwei Pan et al.
Gastroenterology, 144(4), 761-770 (2012-12-26)
The existence of slowly cycling, adult stem cells has been challenged by the identification of actively cycling cells. We investigated the existence of uncommitted, slowly cycling cells by tracking 5-iodo-2'-deoxyuridine (IdU) label-retaining cells (LRCs) in normal esophagus, Barrett's esophagus (BE)