アッセイ
>97%
フォーム
crystalline solid
分子量
307.1
包装
pkg of 1 g
メーカー/製品名
Roche
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コリンは通常DNAのS期合成のマーカーとして使用されます。
アプリケーション
5-ブロモ-2′-デオキシウリジンは、細胞増殖研究において、細胞周期のS期にある細胞および初代肝細胞を標識するために使用されています。
チミジンの代わりにDNAに取り込むことができる免疫化学的検出可能ヌクレオチド。姉妹染色分体交換(SCE)法に従って、DNA合成のin vivoの研究と突然変異誘発物質の検出のために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
遺伝子研究において変異原として使用されるチミジンアナログです。S期にある細胞のDNAに選択的に取り込まれます。
品質
純度:97%(Nから)、クロマトグラフ的に均質
調製ノート
作業濃度:細胞培養に関する文献によると、10 µmol/Lの最終濃度が使われています。
文献によると、細胞増殖の検出には5~50 mg/kg体重(マウス)が使用されています。
Roche Cell Proliferation ELISA, BrdU kits(ロシュ細胞増殖ELISA, BrdUキット)とRoche 5-Bromo-2'-deoxy-uridine Labeling and Detection Kits(ロシュ5-ブロモ-2'-デオキシウリジン標識化/検出キット)に含まれるBrdU-ラベリング試薬に対応する作業溶液
の調製、10mMの保存溶液(BrdUのMW=307.1D)にBrdUのPBS溶液を溶解することによってBrdU希釈作業溶液を調製します。BrdUをin vivoで使用するためPBSに溶解します。BrdUをin vitroで使用するため、同じ濃度10 mMで再蒸留水に溶解します。
保存条件(作業溶液):-15~-25°C
文献によると、細胞増殖の検出には5~50 mg/kg体重(マウス)が使用されています。
Roche Cell Proliferation ELISA, BrdU kits(ロシュ細胞増殖ELISA, BrdUキット)とRoche 5-Bromo-2'-deoxy-uridine Labeling and Detection Kits(ロシュ5-ブロモ-2'-デオキシウリジン標識化/検出キット)に含まれるBrdU-ラベリング試薬に対応する作業溶液
の調製、10mMの保存溶液(BrdUのMW=307.1D)にBrdUのPBS溶液を溶解することによってBrdU希釈作業溶液を調製します。BrdUをin vivoで使用するためPBSに溶解します。BrdUをin vitroで使用するため、同じ濃度10 mMで再蒸留水に溶解します。
保存条件(作業溶液):-15~-25°C
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of Wnt5a protein on proliferation and apoptosis in JAR choriocarcinoma cells
Molecular Medicine Reports, 4(1), 99-104 (2011)
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 41(1), 1-6 (1993-01-01)
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) was evaluated as a marker of cell proliferation in formalin-fixed rat liver tissue through a comparative study with the thymidine analogue 5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU). The comparison was conducted through the introduction of a dual immunohistochemical procedure
American journal of physiology. Cell physiology, 285(2), C253-C259 (2003-04-04)
The present study was designed to develop methods to study the production and release of monocytes from the bone marrow using the thymidine analog 5'-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU). Dividing monocytes in bone marrow were labeled with BrdU (MOBrdU), and their release into
Experimental neurobiology, 29(6), 417-424 (2020-12-08)
The myelination of axons in the vertebrate nervous system through oligodendrocytes promotes efficient axonal conduction, which is required for the normal function of neurons. The central nervous system (CNS) can regenerate damaged myelin sheaths through the process of remyelination, but
Loss of Integrin $\alpha$v$\beta$8 in Murine Hepatocytes Accelerates Liver Regeneration
The American Journal of Pathology, 189(2), 258-271 (2019)