Merck
KAA002
Sigma-Aldrich
細胞老化アッセイ
Cellular Senescence Assay Kits provide all the reagents required to efficiently detect SA-β-gal activity at pH 6.0 in cultured cells & tissue sections.
別名:
Senescence Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
詳細
細胞老化は細胞挙動の最も基本的な側面の1つであり、in vitroin vivoの両方で細胞寿命を調節する上で重要な役割を果たすと考えられています[1-3]。in vitroで増殖させた初代体細胞は無限には増殖しません。急速な増殖期の後、細胞分裂速度は遅くなり、最終的には完全に停止し、細胞は分裂刺激に対して不応性となります。このプロセスは細胞老化と呼ばれ、老化した細胞は、明確に定義された付随する表現型、すなわち細胞サイズの増大、特徴的な平坦な形態、リポフスチン顆粒の蓄積、遺伝子発現の広範な変化、老化関連βガラクトシダーゼ(SA-β-gal)の活性を示します[2,3]。
細胞老化は、生体の老化時に生じる変化の一部を反映していると一般に考えられており、老化細胞は、in vivoでは、良性過形成前立腺[4]やアテローム性動脈硬化病変[5]など、加齢に伴う病理の部位に検出されています。最近の研究からは、内部および外部誘導ストレスシグナルに応答してin vivoで生じる細胞老化の説得力のある実証も得られています[6,7]。 これらのすべての研究において、老化は、in vitroでの老化表現型と共通した、老化関連βガラクトシダーゼ(SA-β-gal)活性の出現という特徴がありました。
細胞老化は、新規治療薬の開発においてますます重要な標的となっています。新たに得られたデータから、老化バイパスががんの発生に関与していることが示唆され、老化は腫瘍抑制機構である可能性が示唆されています。負の細胞周期調節因子、抗テロメラーゼペプチド、または薬物治療の導入後に腫瘍細胞に複製老化が誘導されることが実証されたことから、老化の誘導ががん治療の基礎として利用できることが示唆されています[8,9]。
研究専用です。診断にはご使用になれません。
検査の原理:
上述のように、老化表現型の典型的な特徴は、老化関連βガラクトシダーゼ(SA-β-gal)活性の誘導です。SA-β-galは老化細胞にのみ存在し、前老化細胞、静止細胞、増殖細胞には存在しません。Chemicon細胞老化アッセイキットは、培養細胞および組織切片においてpH 6.0でSA-β-gal活性を効率的に検出するために必要なすべての試薬を提供します。 このアッセイでは、SA-β-galはX-galの加水分解を触媒し、その結果、老化細胞に特徴的な青色が蓄積します。各キットには、35 mmのウェルでアッセイを50回以上実施するのに十分な量の試薬が含まれています。
アプリケーション
細胞老化アッセイキットは、培養細胞および組織切片においてpH 6.0でSA-β-gal活性を効率的に検出するために必要なすべての試薬を提供します。
構成
100倍濃縮固定溶液:(部品番号:2004755)1.5 mLバイアル1本
10倍濃縮染色溶液A:(部品番号:2004756)15 mLボトル1本
10倍濃縮染色溶液B:(部品番号:2004754)15 mLボトル1本
X-gal溶液:(部品番号:2004752)1.5 mLバイアル2本
保管および安定性
X-gal溶液は-20°Cで遮光保存、その他のキット構成品は4°Cで保存してください。供給されたすべての構成品は1年間安定です。
使用上の注意:
必要な予防措置については、www.chemicon.comの化学物質安全データシートを参照してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
135.5 °F
引火点(℃)
57.5 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
A Satyanarayana et al.
The EMBO journal, 22(15), 4003-4013 (2003-07-26)
Telomere shortening limits the regenerative capacity of primary cells in vitro by inducing cellular senescence characterized by a permanent growth arrest of cells with critically short telomeres. To test whether this in vitro model of cellular senescence applies to impaired
E Vasile et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(2), 458-466 (2001-02-07)
VPF/VEGF acts selectively on the vascular endothelium to enhance permeability, induce cell migration and division, and delay replicative senescence. To understand the changes in gene expression during endothelial senescence, we investigated genes that were differentially expressed in early vs. late
Richard Marcotte et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 57(7), B257-B269 (2002-06-27)
Forty years after its discovery, replicative senescence remains a rich source of information about cell-cycle regulation and the progression from a normal to a transformed phenotype. Effectors of this growth-arrested state are being discovered at a great pace. This review
J Choi et al.
Urology, 56(1), 160-166 (2000-06-28)
Cellular senescence is a unique cellular response pathway thought to be closely associated with the aging process. The senescent phenotype is characterized by the loss of a cell's ability to respond to proliferative and apoptotic stimuli even while normal metabolic
Grégoire Le Gac et al.
Anesthesia and analgesia, 125(5), 1600-1609 (2017-09-01)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is an aggressive cancer with limited therapeutic options. Retrospective studies have shown that the administration of local anesthetics (LAs) during cancer surgery could reduce cancer recurrence. Besides, experimental studies reported that LAs could inhibit the growth of