安全性情報
MABT834
Sigma-Aldrich
抗ガレクチン9抗体、中和、クローン9S2-1
clone 9S2-1, from mouse
別名:
Galectin-9, Galectin-9, Neutralizing, Gal-9, Ecalectin, Tumor antigen HOM-HD-21
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9S2-1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
neutralization: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LGALS9(3965)
詳細
ガレクチン9(UniProt:O00182、別名:Ecalectin、Gal-9、腫瘍抗原HOM-HD-21、尿酸輸送体/チャネルタンパク質)は、ヒトLGALS9(別名:HUAT、LGALS9A)遺伝子(Gene ID:3965)によってコードされています。β-ガラクトシド結合レクチンのガレクチン9には、2種類の糖鎖認識ドメイン(CRD)があり、S、M、Lのスプライスされたアイソフォームで長さが異なるペプチドドメインによって連結されています。ガレクチン9は、Th1免疫応答に対する負のフィードバック機構で重要な役割を担っており、CD4+ Th1リンパ球が産生するインターフェロン-γによって、さまざまな種類の細胞(線維芽細胞や内皮細胞など)から、ガレクチン9の産生が誘導されます。上方制御されたガレクチン9は、少なくとも部分的にはTim-3受容体の刺激を介して、CD4+ Th1リンパ球を抑制します。多発性硬化症(MS)、関節リウマチ、自己免疫性肝炎患者のCD4+ Th1細胞上のTim-3受容体は、ガレクチン9に対する反応が欠損しています。さらに、ガレクチン9の過剰産生は、エプスタイン・バー・ウイルス(EBV)に関連した上咽頭癌(NPC)やC型肝炎ウイルス(HCV)の慢性感染という、発がん性ウイルスに関連した2つのヒト疾患でも報告されています。
免疫原
ヒトガレクチン9に相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
中和分析:ガレクチン9(10 μg/mL)の添加の1時間前に添加(10 μg/mL)すると、CD40、CD54およびCD80の表面発現での評価により、ガレクチン9が誘導する培養ヒトCD14+ PBMC細胞の樹状細胞(DC)への分化が大きく阻害されました(Dai, S.Y., et al. (2005). J. Immunol. 175(5):2974-2981)。
抗ガレクチン9抗体、中和、クローン9S2-1は、ガレクチン9に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングおよび中和分析で使用されています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
ヒトJurkat細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのJurkat細胞ライセート中のガレクチン9を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約36/39 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤を含まないPBS中の精製マウスモノクローナルIgG1κ 抗体。
精製プロテインG
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABT834:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonio Riva et al.
Frontiers in physiology, 12, 632502-632502 (2021-03-30)
Immunoregulatory checkpoint receptors (CR) contribute to the profound immunoparesis observed in alcohol-related liver disease (ALD) and in vitro neutralization of inhibitory-CRs TIM3/PD1 on anti-bacterial T-cells can rescue innate and adaptive anti-bacterial immunity. Recently described soluble-CR forms can modulate immunity in