フォーム
viscous liquid
分子量
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~25,000 by LS
不純物
≤1% water
屈折率
n20/D 1.5290
粘度
13,000-18,000(50 °C)
bp
250 °C (lit.)
密度
1.030 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI Key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
PEIを使用すると、単層ナノチューブ(SWNT)に官能基を付加して、元のSWNTの構造的完全性を維持しながら、溶解性と生体適合性を向上できます。共有結合により官能基を付加したSWNTは、CO2吸収と遺伝子送達に応用されています。
分岐状PEIは、吸着剤の表面特性の修飾にも使用できます。PEI修飾の含水酸化ジルコニウム/PANナノファイバーは、高いフッ素吸着能と作業中に幅広いpH範囲を示すため、地下水の脱フッ素化に使用されます。
特徴および利点
分岐状PEIは、より優れた複合体化および緩衝能を備えています。
物理的形状
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
408727-VAR:
408727-1L:
408727-250ML:
408727-100ML:
408727-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
EPR効果を利用したドラッグデリバリーシステムと戦略における最近の進歩について、特に新素材を用いた刺激応答システムに焦点を当てて紹介します。
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.