分子量
average Mn ~1,200
average Mw ~1300 by LS
品質水準
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.454
粘度
200-500 cP(25 °C)(lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C
SMILES記法
N1CC1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI Key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
482595-100ML:
482595-VAR:
482595-BULK:
482595-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
EPR効果を利用したドラッグデリバリーシステムと戦略における最近の進歩について、特に新素材を用いた刺激応答システムに焦点を当てて紹介します。
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.