Merck
408700
Sigma-Aldrich
ポリエチレンイミン 溶液
average Mw 1800, 50 wt. % in H2O
別名:
PEI, エチレンイミンポリマー 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mw 1800
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.453
密度
1.08 g/mL at 25 °C
SMILES記法
N1CC1.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H5N/c3-1-2-4;1-2-3-1/h1-4H2;3H,1-2H2
InChI Key
SFLOAOINZSFFAE-UHFFFAOYSA-N
詳細
ポリ(エチレンイミン)(PEI)は、線状構造または分岐構造を持つ性に荷電した高分子アミンです。さまざまな金属イオンとのキレート化特性があります。水への溶解性が高く、水溶液中では効果的な塩基として機能します。その優れた物理化学的性質のため、生物医学、浄水、生体イメージング、遺伝子送達、および自己修復材料の分野で広く使用されています。
アプリケーション
ポリ(エチレンイミン)溶液は、カチオン交換樹脂の表面修飾に使用できます。修飾した樹脂では、遷移元素に対する選択性が向上します。カチオン層内の反発作用のため、アルカリイオンの選択性は低下します。その結果、この樹脂はカラム吸着による産業廃棄物の浄化に使用できます。
インプラント表面での細胞の接着と増殖を促進するための多価電解質多層を作製するための前駆体として使用できます。
PEIは、水性媒体中の金属ナノ粒子の作製において反応性テンプレートおよび安定化剤として機能します。PEIのアミノ基は、水に溶解している金属イオンと配位して、凝集能力を低下させることができます。その結果、さらに小さなナノ粒子が形成されます。
特徴および利点
  • 繰り返しの構造単位と柔軟なポリマー鎖を持ちます。
  • PEIでは非常に多数のアミノ基にアクセスできるため、感度、特異性、生体適合性などの特定の性質に関して改変や官能化することができます。
  • 高い水への溶解性。
物理的形状
分枝型ポリマ-
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
408700-5ML:
408700-VAR:
408700-BULK:
408700-250ML:
408700-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jonathon M Muncie et al.
Developmental cell, 55(6), 679-694 (2020-11-19)
Embryogenesis is directed by morphogens that induce differentiation within a defined tissue geometry. Tissue organization is mediated by cell-cell and cell-extracellular matrix (ECM) adhesions and is modulated by cell tension and tissue-level forces. Whether cell tension regulates development by modifying
Diana F Silva et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 332-332 (2020-11-07)
After decades of research recognizing it as a complex multifactorial disorder, sporadic Alzheimer's disease (sAD) still has no known etiology. Adding to the myriad of different pathways involved, bacterial neurotoxins are assuming greater importance in the etiology and/or progression of
Laura R H Ip et al.
Oncotarget, 6(12), 10548-10562 (2015-04-15)
Treatment options for ovarian cancer patients remain limited and overall survival is less than 50% despite recent clinical advances. The lipid phosphatase inositol polyphosphate 4-phosphatase type II (INPP4B) has been described as a tumor suppressor in the PI3K/Akt pathway with
資料
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。
Microfluidic assembly can efficiently overcome the general disadvantages of polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, such as a less defined morphology and composition, polydispersity, and poor reproducibility.