Merck
764604
Sigma-Aldrich
ポリエチレンイミン、線状
average Mn 2100, PDI <1.3
別名:
PEI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CH2NH)n
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
分子量
average Mn 2100
mp
59-64 °C
転移温度
Tm 59-64 °C
PDI
<1.3
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI Key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレンイミン(PEI)は、合成カチオンポリマーであり、高い電荷密度および鎖柔軟性を有します。核酸の非ウイルス性送達用に最も幅広く検討されているカチオンポリマーです。LinearPEIは、プラスミド、低分子干渉RNA、およびmRNAなどの幅広い遺伝子医薬品の有効なキャリアとなります。酸性環境からDNAを保護し、DNAを確実に細胞質に放出させます。
アプリケーション
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
764604-VAR:
764604-1G:
764604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lei Feng et al.
Engineering in life sciences, 20(8), 320-330 (2020-08-11)
As the main immunogen that could stimulate neutralized antibody in pigs, recombinant E2 protein of CSFV was expressed in CHO-dhfr-cells driven by endogenous Txnip promoter from Chinese hamster. Different fragments of Txnip promoter were amplified by PCR from isolated genomic
Laura R H Ip et al.
Oncotarget, 6(12), 10548-10562 (2015-04-15)
Treatment options for ovarian cancer patients remain limited and overall survival is less than 50% despite recent clinical advances. The lipid phosphatase inositol polyphosphate 4-phosphatase type II (INPP4B) has been described as a tumor suppressor in the PI3K/Akt pathway with
資料
This review will focus on the sub-sector of drug delivery concerning the delivery of nucleic acids, with a particular focus on poly(ethyleneimine).
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
EPR効果を利用したドラッグデリバリーシステムと戦略における最近の進歩について、特に新素材を用いた刺激応答システムに焦点を当てて紹介します。
すべて表示