形状
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~600 by GPC
average Mw ~800 by LS
屈折率
n20/D 1.5240
密度
1.050 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C2H8N2.C2H5N/c3-1-2-4;1-2-3-1/h1-4H2;3H,1-2H2
InChI Key
SFLOAOINZSFFAE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
PEIに浸漬した竹炭は、CO2 吸着剤として使用できます。PEIに存在する多数のアミノ基は、酸アルカリ相互作用によりCO2 と反応して、竹炭の吸着能を高めることができます。
また、有機薬物分子に対する高い配位能力を持つ架橋水溶性ポリマーの調製にも使用できます。
特徴および利点
- 分岐状PEIは、複合体形成能や 干渉能が向上しています。
- 高いイオン交換能と タンパク質に対する高い親和性。
- 非常に高いDNA移入効率。
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
356.0 °F
引火点(℃)
180 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408719-100ML:
408719-BULK:
408719-VAR:
408719-250ML:
408719-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
EPR効果を利用したドラッグデリバリーシステムと戦略における最近の進歩について、特に新素材を用いた刺激応答システムに焦点を当てて紹介します。
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.