安全性情報
81381
Sigma-Aldrich
Mowiol® 4-88
Mw ~31,000
別名:
ポリビニルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.23
形状
crystals
品質水準
分子量
Mw ~31,000
標識化の程度
86.7-88.7 mol% hydrolysis
~630 polymerization
強熱残分
≤0.5%
粘度
3.5-4.5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mowiol®は、ポリ(ビニルアルコール)をベースとする水にやや溶けやすい親水コロイド粘膜接着剤です。Mowiol®には、pH 8.5で他のマウント剤よりも優れた点がいくつかあります:
  • サンプルはマウントするときは液体ですが、数時間後に固化し、カバーガラスとスライドとの間に結合が形成されます
  • 4℃で暗所に保った場合、蛍光は安定しています。
アプリケーション
Mowiol®は、HeLa細胞のsiRNAアレイ産生の研究において染色された細胞培養皿を保存するための包埋剤として使用されます。Mowiol®は、マウント媒体として以下の用途でも使用されることが報告されています:
  • TSARのデザインとそのアプリケーション
  • リゾチーム透過処理によるIpaB、IpaCおよびIpaDの分泌画分および細胞質画分の検出
  • 光退色後の蛍光回復(FRAP)。
Mowiol®は、圧電水晶振動子に基づくセンサー用のコーティングとして使用される場合があります。Mowiol®の別の有望な用途として、生体適合性カーボンドットの超蛍光画像化が現在研究中です。
法的情報
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81381-50G:
81381-250G:
81381-BULK:
81381-VAR:
81381-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Avgi Tsolou et al.
Life sciences, 232, 116562-116562 (2019-06-16)
Lung cancer is one of the main causes of cancer-related deaths worldwide and radiotherapy is a major treatment of choice. However, radioresistance is a main reason for radiotherapy failure or tumor relapse. Here, we investigated possible mechanisms associated with cancer
Xiaofang Li et al.
Scientific reports, 7(1), 16495-16495 (2017-12-01)
Heterogeneity in terms of tumor characteristics, prognosis, and survival among cancer patients is an unsolved issue. Here, we systematically analyzed the aberrant expression patterns of cervical cancer using RNA-Seq data from The Cancer Genome Atlas (TCGA). We incorporated gene profiling
Super-resolution fluorescence imaging of biocompatible carbon dots.
Lemenager G, et al.
Nanoscale, 6, 8614-8623 (2014)
Cedric S Tremblay et al.
Nature communications, 9(1), 3535-3535 (2018-09-01)
Pre-leukemic stem cells (pre-LSCs) give rise to leukemic stem cells through acquisition of additional gene mutations and are an important source of relapse following chemotherapy. We postulated that cell-cycle kinetics of pre-LSCs may be an important determinant of clonal evolution
A Kondratskyi et al.
Cell death & disease, 5, e1193-e1193 (2014-04-26)
The growing number of studies suggested that inhibition of autophagy enhances the efficacy of Akt kinase inhibitors in cancer therapy. Here, we provide evidence that ML-9, a widely used inhibitor of Akt kinase, myosin light-chain kinase (MLCK) and stromal interaction