形状
crystals
分子量
Mw 9,000-10,000
落球粘度
2.5-3.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
mp
250 °C (482 °F)
密度
1.19-1.31 g/cm3
アプリケーション
advanced drug delivery
filtration
SMILES記法
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PVAは水溶性の生体適合性ポリマーです。立体的安定化効果、独自の溶液特性および水性形態での分子立体配座によって、その表面でのタンパク質吸着を最小化します。立体反発は、浸透圧および水溶性ポリマーとタンパク質の間のファンデルワールスの引力と競合する弾性回復力によって生じます。
アプリケーション
PVAは、
- マウス卵母細胞と卵細胞の細胞機能を測定するために細胞収集培地中で、
- 薬物担持微粒子の調製でのコーティングおよび安定剤として、
- キトサンとポリ(ビニル)アルコールの生体適合性ポリマー・ブレンドの調製に、
- ポリ(乳酸)/ポリ(ビニルアルコール)-キトサンの生物活性ポリマー・ブレンドの合成に、
- キトサン-ポリビニル・アルコール-生物活性ガラス複合膜の開発に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
360627-1KG:
360627-500G:
360627-25G:
360627-VAR:
360627-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and characterization of chitosan/poly(vinyl alcohol) chemically crosslinked blends for biomedical applications
Carbohydrate Polymers, 76(3) null
Journal of materials science. Materials in medicine, 20(2), 553-561 (2008-11-07)
In the present work we report the synthesis, characterization, and preliminary biocompatibility of polymer blends based on Chitosan and poly(vinyl alcohol) (PVA) with low degree of hydrolysis and chemically crosslinked by glutaraldehyde for potential application on skin tissue repairing. The
Low protein adsorption biomaterials from polymer blends
SPE/ANTEC 1996 Proceedings null
Ternary melt blends of poly(lactic acid)/poly(vinyl alcohol)-chitosan
Industrial Crops and Products (2015)
Nature protocols, 9(2), 233-245 (2014-01-11)
Cell therapies enable unprecedented treatment options to replace tissues, destroy tumors and facilitate regeneration. The greatest challenge facing cell therapy is the inability to control the fate and function of cells after transplantation. We have developed an approach to control