Merck
363146
Sigma-Aldrich
ポリビニルアルコール
Mw 85,000-124,000, 99+% hydrolyzed
別名:
PVA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder or crystals
分子量
Mw 85,000-124,000
落球粘度
28-32 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(ビニルアルコール)(PVA)は便利な工業、製薬および生体模倣用原料です。高分子量 PVA は高い強度と弾性率を併せ持つゲルの調製に便利です。そのため、繊維、フィルムやゲルの生産に用いられます。
アプリケーション
  • Poly (vinyl alcohol) recent contributions to engineering and medicine:この論文では、工学および医学分野におけるPVAの多種多様な用途について議論し、さまざまな領域におけるその多用途性および可能性を強調しています(Feldman, 2020)。
  • Chemical modification of poly (vinyl alcohol) in water:この研究では、PVAの化学修飾プロセスを探索し、先進的材料用途に向けてその機能性を向上しています(Awada & Daneault, 2015)。
  • Crosslinked poly (vinyl alcohol) hydrogels for wound dressing applications:医療用とのハイドロゲル被覆材の作製におけるPVAの使用について概説し、修復および治療のシナリオにおけるこの材料の有効性を示しています(Kamoun et al., 2015)。
  • A review on mechanical and water absorption properties of polyvinyl alcohol based composites/films:この概説では、さまざまな科学および工業用途における先進的材料の開発に不可欠な、PVA複合材料の機械的特性および吸水性に焦点を合わせています(Jain et al., 2017)。
  • Properties and applications of polyvinyl alcohol, halloysite nanotubes and their nanocomposites:PVAベースのナノ複合材料の合成、特性、および用途について分析し、ナノテクノロジーおよび材料科学における大きな可能性を浮き彫りにしています(Gaaz et al., 2015)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
363146-BULK:
363146-1KG:
363146-25G:
363146-VAR:
363146-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Active chitosan/PVA films with anthocyanins from Brassica oleraceae (Red Cabbage) as Time-Temperature Indicators for application in intelligent food packaging
Pereira VA Jr, et al.
Food Hydrocolloids, 43, 180-188 (2015)
B D Price et al.
Physics in medicine and biology, 55(4), 1177-1188 (2010-01-29)
We have developed a novel phantom material: a solution of polyvinyl alcohol (PVAL) in ethanol and water, freeze-thawed to produce a solid yet elastically compressible gel. The x-ray attenuation and mechanical properties of these gels are compared with published measurements
Design and development of papain-urea loaded PVA nanofibers for wound debridement
Shoba E, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(104), 60209-60215 (2014)
Synthesis and characterization of CdS quantum dots with carboxylic-functionalized poly (vinyl alcohol) for bioconjugation
Mansur HS, et al.
Polymer, 52(4), 1045-1054 (2011)
Hua Yang et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 20, 451-458 (2020-04-11)
We have reported that of the 10 most commonly used adeno-associated virus (AAV) serotype vectors, AAV6 is the most efficient in transducing primary human hematopoietic stem cells (HSCs) in vitro, as well as in vivo. More recently, polyvinyl alcohol (PVA), was reported