詳細
ポリビニルアルコール(PVOH)は、ビニルアルコールと酢酸ビニルのコポリマーを形成する、直鎖の親水性ポリマーです。アルカリ加水分解で調製されます。高度の機械的強度、生体適合性を有し、そして無毒性であることが知られています。修飾-PVOH構造は、バイオメディカルアプリケーションにおいて有用です。
アプリケーション
ポリ(ビニルアルコール)は、抗菌分析のための多層活性フィルムの調製に使用されています。また、ブタ単為生殖生物に対するタンパク質補充の効果を調べるためにも使用されています。
ポリ(ビニルアルコールは、ウシ胚の
ポリ(ビニルアルコールは、ウシ胚の
- in vitro産生(VP)にも適しています。
- 卵母細胞の回収とin vitro操作
- 基礎培養培地における高分子成分として.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1763-250G:
P1763-VAR:
P1763-BULK:
P1763-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fetal bovine serum influences apoptosis and apoptosis-related gene expression in porcine parthenotes developing in vitro.
Reproduction (Cambridge, England), 127(1), 125-130 (2004)
Controlled release of antimicrobial compounds from highly swellable polymers.
Journal of Food Protection, 67(6), 1190-1194 (2004)
Cryobiology, 86, 10-18 (2019-01-15)
Wood frogs, Rana sylvatica, can undergo prolonged periods of whole body freezing during winter, locking as much as 65-70% of total body water into extracellular ice and imposing both anoxia and dehydration on their cells. Metabolic rate depression (MRD) is
Medical engineering & physics, 77, 60-68 (2020-01-20)
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is an asymptomatic condition due to the dilation of abdominal aorta along with progressive wall degeneration, where rupture of AAA is life-threatening. Failures of AAA endovascular repair (EVAR) reflect our inadequate knowledge about the complex interaction
PloS one, 6(11), e27605-e27605 (2011-11-24)
Mucosal vaccination has been demonstrated to be an effective means of eliciting protective immunity against aerosol infections of foot and mouth disease virus (FMDV) and various approaches have been used to improve mucosal response to this pathogen. In this study