フォーム
powder or crystals
分子量
average Mw 130,000
落球粘度
56-68 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(ビニルアルコール)(PVA)は、ビニルベースの水溶性ポリマーで、非イオン性表面活性剤として使用できます。また、生物分解性ポリマーとして使用でき、接着剤、コーティング剤、織物、セラミック、化粧品に組み込むことができます。PVAの特性としては、良好な透明性、耐薬品性、強靭性、抗静電性が挙げられます。
アプリケーション
PVAは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
- ガス分離用ブレンド膜。
- 燃料電池の開発に使用する陽子伝導膜。
- 組織工学で用いるヒドロゲル。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563900-1KG:
563900-VAR:
563900-BULK:
563900-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
CO2 separation using thermally stable crosslinked poly (vinyl alcohol) membrane blended with polyvinylpyrrolidone/polyethyleneimine/tetraethylenepentamine
Journal of Membrane Science , 460(6), 126-138 (2014)
Effect of functionalized silica particles on cross-linked poly (vinyl alcohol) proton conducting membranes
J. Appl. Electrochem., 38(7), 931-938 (2008)
Relationship between micro-porosity, water permeability and mechanical behavior in scaffolds for cartilage engineering
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 48(2), 60-69 (2015)
Plastics Materials, 386-397 (1999)
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)