Merck
363073
Sigma-Aldrich
ポリビニルアルコール
average Mw 31,000-50,000, 87-89% hydrolyzed
別名:
PVA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
crystalline powder
crystals or granules
powder
分子量
average Mw 31,000-50,000
落球粘度
5.2-6.2 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(ビニルアルコール)(PVA)は、ビニルベースの水溶性ポリマーで、非イオン性表面活性剤として使用できます。また、生物分解性ポリマーとして使用でき、接着剤、コーティング剤、織物、セラミックおよび化粧品に組み込めます。PVAの特性としては、良好な透明性、耐薬品性、靭性、抗静電特性が挙げられます。
アプリケーション
PVAはマイクロスフェアの調製に使用でき、このようなマイクロスフェアは生物分解性マイクロキャリアとして使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
363073-500G:
363073-BULK:
363073-25G:
363073-VAR:
363073-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gas foamed open porous biodegradable polymeric microspheres
Kim TK, et al.
Biomaterials, 27(2), 152-159 (2006)
Poly (D, L lactic-co-glycolic acid) microspheres as biodegradable microcarriers for pluripotent stem cells
Newman KD and McBurney MW
Biomaterials, 25(26), 5763-5771 (2004)
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
PLGA/alginate composite microspheres for hydrophilic protein delivery
Zhai P, et al.
Materials Science and Engineering, C, 56(26), 251-259 (2015)
Elisa Rojas-Prats et al.
Pharmaceutics, 13(2) (2021-02-03)
A potent cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, known as PHA-767491, has been described to reduce the transactive response DNA binding protein of 43 KDa (TDP-43) phosphorylation in vitro and in vivo, which is one of the main proteins