Merck
363081
Sigma-Aldrich
ポリビニルアルコール
average Mw 85,000-124,000, 87-89% hydrolyzed
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder or crystals
分子量
average Mw 85,000-124,000
落球粘度
23-27 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリビニルアルコール(PVA)は、 炭素原子のみからなる主鎖をもつ線状の親水性合成ポリマーです。 その不活性の性質と安定性により、安全かつ生体適合性があると考えられています。 また、嫌気性および好気性条件の両方で生分解されます。接着性、安全性、強度、 成膜性、膨潤性、 非発がん性などのユニークな特性により、 紙、接着剤、食品、バイオメディカル、製薬業界で広く使用されています。一部加水分解したPVA(87~89%)は、水への溶解度が高くなり、柔軟性が増し、疎水性表面への接着力が高くなります。
アプリケーション
PVAは、高い表面安定性や低いタンパク質吸着性など、 薬物送達システムに使用されるポリマーとして 優れた特性を備えています。固体分散体中でPVAを用いると、 結晶形成が防止され、薬物の溶解性が向上します。 また、遅い結晶成長や核生成を防ぐための 造粒液としても使用できます。そのコポリマーと組み合わせると、親水性薬剤と 疎水性薬剤の両方に利用できます。 PVAヒドロゲルと と微粒子は、抗がん剤の薬物送達システムに使用できます。
PVAは、テトラサイクリンを徐放する薬物送達運搬体を調製する際に、 表面安定剤として 使用できます。
高濃度アルギン酸塩/ポリビニルアルコール(PVA)のバイオインクを使用して、 3Dバイオプリンティングの多孔質足場を調製できます。プリントした足場からのPVAゾルの部分拡散により、 多数の微細孔が 生成します。
PVAは、in situ重合によってナノサイズのポリピロールを合成する、 水溶性ポリマーのテンプレートとしても使用できます。PVAは、水中でポリピロールナノスフィアの安定した分散液を生成します。 このナノスフィアのサイズはPVAの 分子量と濃度に依存します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
363081-VAR:
363081-500G:
363081-25G:
363081-BULK:
363081-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gabriela Rivera-Hernández et al.
International journal of pharmaceutics, 600, 120478-120478 (2021-03-17)
Polyvinyl alcohol (PVA) is a biodegradable semicrystalline synthetic polymer that has been used for biomedical applications for several years. In the pharmaceutical area, PVA has been widely used to prepare solid dispersions to improve the solubility of drugs. Furthermore, it
Chihiro Fujiyabu et al.
Scientific reports, 9(1), 10653-10653 (2019-07-25)
Recent progress in whole genome sequencing has revealed that animals have various kinds of opsin genes for photoreception. Among them, most opsin genes have introns in their coding regions. However, it has been known for a long time that teleost
Gang Wang et al.
PloS one, 6(11), e27605-e27605 (2011-11-24)
Mucosal vaccination has been demonstrated to be an effective means of eliciting protective immunity against aerosol infections of foot and mouth disease virus (FMDV) and various approaches have been used to improve mucosal response to this pathogen. In this study
Adam C Wilkinson et al.
Nature, 571(7763), 117-121 (2019-05-31)
Multipotent self-renewing haematopoietic stem cells (HSCs) regenerate the adult blood system after transplantation1, which is a curative therapy for numerous diseases including immunodeficiencies and leukaemias2. Although substantial effort has been applied to identifying HSC maintenance factors through the characterization of
Roger F Falkenstern-Ge et al.
Journal of bronchology & interventional pulmonology, 20(1), 58-62 (2013-01-19)
Emphysema is a progressive and irreversible disease for which there is no cure to date. The patients experience debilitating shortness of breath with repetitive exacerbations and poor quality of daily life. At present, patients with severe emphysema have limited treatment