Merck
D27802
Sigma-Aldrich
1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン
greener alternative
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
TED, トリエチレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2
CAS番号:
分子量:
112.17
Beilstein:
103618
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
2.9 mmHg ( 50 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.4634 (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
InChI Key
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)は、有機合成において強塩基および触媒として使用される二環式化合物です。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
ケージ化三級ジアミンである1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO、トリエチレンジアミン)は一般的に化学合成において強力なヒンダードアミン塩基として用いられます。また、錯化リガンドおよび触媒としても用いることができます。気相での電子吸収スペクトル、振動スペクトル、多光子イオン化(MPI)および二光子蛍光励起(TPFE)スペクトルが記録され分析されています。その線幅、二次モーメントおよびスピン格子緩和時間を調べるため、固体状態のDABCOの陽子磁気共鳴(PMR)研究が実施されました。
アプリケーション
1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)は、ダイポーラロフィル(親双極子)の存在下、一級ニトロ化合物の脱水を経由してイソキサゾール誘導体の合成に用いられることがあります。DABCOは以下の調製に用いられることがあります:
  • DABCOビス(パーハイドラート)
  • DABCOモノハイドラート
  • DABCOヘキサハイドラート
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
144.0 °F - closed cup
引火点(℃)
62.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D27802-100G:
D27802-25KG:
D27802-5KG:
D27802-2KG:
D27802-VAR:
D27802-25G:
D27802-500G:
D27802-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure and Intramolecular Motions in Triethylenediamine as Studied by Gas Electron Diffraction.
Yokozeki A and Kuchitsu K.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 44(1), 72-77 (1971)
Experimental vibrational spectra and computational study of 1,4-diazabicyclo [2.2.2] octane.
Kovalenko VI, et al.
Journal of Molecular Structure, 1028, 134-140 (2012)
1,4-Diazabicyclo [2.2.2] octane (DABCO) as an Efficient Reagent for the Synthesis of Isoxazole Derivatives from Primary Nitro Compounds and Dipolarophiles: The Role of the Base.
Cecchi L, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(21), 4852-4860 (2006)
Proton Magnetic Resonance Studies of Solid Triethylenediamine-Molecular Structure and Motions.
Smith GW.
J. Chem. Phys. , 43(12), 4325-4336 (1965)
Reversible crosslinking and fast stress relaxation in dynamic polymer networks via transalkylation using 1, 4-diazabicyclo [2.2. 2] octane
Maassen EEL, et al.
Open Journal of Polymer Chemistry, 12(25), 3640-3649 (2025)
関連コンテンツ
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。