Merck
742937
Sigma-Aldrich
1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタンビス(二酸化硫黄)付加物
≥95% (sulfur, elemental analysis)
別名:
DABCO•(SO2)2, DABSO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O4S2
CAS番号:
分子量:
240.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95% (sulfur, elemental analysis)
フォーム
powder
組成
active SO2, ~50%
carbon, 28.3-31.6%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]S(=O)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)S([O-])=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c9-13(10)7-1-2-8(5-3-7,6-4-7)14(11)12/h1-6H2
InChI Key
RWISEVUOFYXWFO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタンビス(二酸化硫黄) (DABSO) は、電荷輸送複合体であり、二酸化硫黄サロゲートとして使用できます:
  • パラジウム触媒アミノスルホニル化プロセス。
  • アリールスルフィン酸ナトリウムの合成のためのアリールブロミドとの反応。
また、DMSOおよびo-ビニルアニリンの活性化による、N-アリール-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-アミンおよび4-アリールキノリンの合成にそれぞれ使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
742937-5G:
742937-1G:
742937-BULK:
742937-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed annulation of 2-(aryldiazenyl) aniline with dimethyl sulfoxide to access N-aryl-1H-benzo [d] imidazol-1-amine.
Wang H, et al.
Tetrahedron Letters, 58(40), 3875-3878 (2017)
Carbon annulation of ortho-vinylanilines with dimethyl sulfoxide to access 4-aryl quinolines.
Yuan J, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(6), 1334-1337 (2017)
Palladium-catalyzed aminosulfonylation of aryl halides.
Nguyen B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(46), 16372-16373 (2010)
Synthesis of sodium aryl sulfinates from aryl bromides employing 1, 4-diazabicyclo [2.2. 2] octane bis (sulfur dioxide) adduct (DABSO) as a bench-stable, gas-free alternative to SO2.
Skillinghaug B, et al.
Tetrahedron Letters, 57(5), 533-536 (2016)
Bao Nguyen et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(46), 16372-16373 (2010-10-30)
The palladium-catalyzed three-component coupling of aryl iodides, sulfur dioxide, and hydrazines to deliver aryl N-aminosulfonamides is described. The colorless crystalline solid DABCO·(SO(2))(2) was used as a convenient source of sulfur dioxide. The reaction tolerates significant variation of both the aryl
関連コンテンツ
Research in the Willis group is focused on the development of new catalysts and reactions for synthetic chemistry. The group is particularly interested in addressing synthetic challenges that are applicable to the pharmaceutical and agrochemical industries.