Merck
682101
Sigma-Aldrich
DABAL-トリメチルアルミニウム
別名:
DABAL-Me3, トリエチレンジアミニンビス(トリメチルアルミニウム)), ビス(トリメチルアルミニウム)-1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン付加物, ビス(トリメチルアルミニウム)-DABCO® 付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3Al · C6H12N2 · Al(CH3)3
CAS番号:
分子量:
256.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
>250 °C
品質水準
SMILES記法
C[Al-](C)(C)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[Al-](C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2.6CH3.2Al/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;;;;;;;/h1-6H2;6*1H3;;
InChI Key
WSTAITCRSVOCTK-UHFFFAOYSA-N
詳細
製品は空気および湿気に弱いです。乾燥した不活性雰囲気下で取り扱い、保管してください。
アプリケーション
アルデヒドとイミンのメチル化、アリールとハロゲン化ビニルのメチル化、エノンへの共役付加、アミド結合形成など、多数の反応で使用されるトリメチルアルミニウムのより安定した代替品。
法的情報
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
682101-1G:4548173923369
682101-VAR:
682101-BULK:
682101-5G:4548173923376
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Woodward, S.
Synlett, 1490-1490 (2007)
資料
DABAL-Me3 is an adduct of trimethylaluminum and DABCO® that is a free-flowing solid that can be manipulated without the need for an inert atmosphere.