Merck
764396
Sigma-Aldrich
(E)-シクロオクト-4-エノール
別名:
(4E)-4-シクロオクテン-1-オール, trans-シクロオクテノール, TCO-OH, rel-(1R,4E,pR)-シクロオクト-4-エノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O
CAS番号:
分子量:
126.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
官能基
hydroxyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1CC/C=C/CCC1
InChI
1S/C8H14O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h1-2,8-9H,3-7H2/b2-1+/t8-/m0/s1
InChI Key
UCPDHOTYYDHPEN-CMLYIYFCSA-N
アプリケーション
(E)-シクロオクト-4-エノールは、部位特異的修飾法で使用できる環ひずみのあるタンパク質ファルネシルトランスフェラーゼ(PFTase)の新しい基質であるtrans-シクロオクテンゲラニル二リン酸の多段階合成において使用される可能性があります。
ヒドロキシ基が改変されたクロロオクテン誘導体。クロロオクテンは、歪みで促進される銅フリーのクリックケミストリーである1,2,4,5-テトラジンとの環化付加反応で有用です。このシクロオクテンはテトラジン基を付加した化合物または生体分子と触媒不要で反応し、その結果、安定した共有結合が得られる。transシクロオクテンとテトラジンとの間の4+2逆電子要請型Diels-Alder環化付加は、これまでに報告された中で最速の生物学的適合性のある連結技術であり、生物学的標識やイメージングで多数のアプリケーションがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
764396-BULK:
764396-10MG:
764396-50MG:
764396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A 99mTc-Labelled Tetrazine for Bioorthogonal Chemistry. Synthesis and Biodistribution Studies with Small Molecule trans-Cyclooctene Derivatives.
Vito A, et al.
PLoS ONE, 11(12), e0167425-e0167425 (2016)
Synthesis, characterization and radiolabeling of carborane-functionalized tetrazines for use in inverse electron demand Diels?Alder ligation reactions.
Genady AR, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 791, 204-213 (2015)
Click to release: instantaneous doxorubicin elimination upon tetrazine ligation.
Versteegen RM, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(52), 14112-14116 (2013)
Site?Specific Labeling of Proteins and Peptides with Trans?cyclooctene Containing Handles Capable of Tetrazine Ligation
Wollack JW, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 84(2), 140-147 (2014)
Reprint of: Synthesis, characterization and radiolabeling of carborane-functionalized tetrazines for use in inverse electron demand Diels?Alder ligation reactions.
Genady AR, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 798, 278-288 (2015)