アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
官能基
NHS ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1)CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON3C(CCC3=O)=O)=O
InChI
1S/C27H36N6O10/c34-23(28-19-21-1-3-22(4-2-21)27-31-29-20-30-32-27)7-9-38-11-13-40-15-17-42-18-16-41-14-12-39-10-8-26(37)43-33-24(35)5-6-25(33)36/h1-4,20H,5-19H2,(H,28,34)
InChI Key
DUPHIQYIPUTDJS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
900913-BULK:
900913-VAR:
900913-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
生化学やバイオコンジュゲーションの研究に適したクロスリンカーを選ぶのは難しいことです。メルクの選択ガイドは、お客様のアプリケーションに最適なものを見つける役に立ちます。