Merck
762040
Sigma-Aldrich
ジベンゾシクロオクチン-スルホ-N-ヒドロキシスクシンイミジルエステル
for Copper-free Click Chemistry
別名:
DBCO-スルホ-NHSエステル, DBCO-スルホ-SE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H21N2NaO8S
分子量:
532.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90.0 %
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
bp
30 -100 °C
mp
240-260 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCC(ON(C(CC1S(=O)(O[Na])=O)=O)C1=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C25H22N2O8S.Na/c28-22(11-5-6-12-24(30)35-27-23(29)15-21(25(27)31)36(32,33)34)26-16-19-9-2-1-7-17(19)13-14-18-8-3-4-10-20(18)26;/h1-4,7-10,21H,5-6,11-12,15-16H2,(H,32,33,34);/q;+1/p-1
InChI Key
QXKHPYSXPCJSPR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
アミン含有化合物又は生体分子にシクロオクチン基を組み込むための、水溶性スクシンイミジルエステル/NHS官能基化シクロオクチン誘導体です。シクロオクチンは歪み促進銅非含有アジド-アルキンシクロ付加反応に有用です。このジベンゾシクロオクチンは、CU(I)触媒を必要とせずアジド官能基化化合物または生体分子と反応し、安定なトリアゾール結合を生成します。
ジベンゾシクロオクチン-スルホ-N-ヒドロキシスクシンイミジルエステルは、刺激応答DNA-gated NMOFの合成において、クリックケミストリーによる、核酸を有するナノサイズ金属有機構造体(NMOF)の共役構造修飾に使用されることがあります。これらのNMOFは蛍光試薬または抗がん剤の担体として働くため、標的化ドラッグデリバリーシステムにおいて極めて有用です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762040-5MG:
762040-VAR:
762040-50MG:
762040-BULK:
762040-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hyun Jong Lee et al.
Advanced healthcare materials, 7(19), e1800560-e1800560 (2018-08-15)
In this study, an in situ forming corneal stromal substitute based on collagen type I crosslinked by bio-orthogonal strain-promoted azide-alkyne cycloaddition (SPAAC) is presented. The crosslinked collagen gel has greater transparency compared to non-crosslinked collagen gels. The mechanical properties of
ATP?Responsive Aptamer?Based Metal?Organic Framework Nanoparticles (NMOFs) for the Controlled Release of Loads and Drugs.
Chen WH, et al.
Advances in Functional Materials (2017)
Switchable supramolecular catalysis using DNA-templated scaffolds.
Garcia MAA, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(10), 2153-2156 (2016)
Optically Transparent Dense Colloidal Gels.
Zupkauskas M, et al.
Chemical Science (2017)
Fang Chen et al.
Biomaterials, 255, 120176-120176 (2020-06-20)
Biomaterials that mimic corneal stroma could decrease the need for donor corneal tissue and could decrease the prevalence of complications associated with corneal transplantation, including infection and rejection. We developed a bio-orthogonally crosslinked hyaluronate-collagen hydrogel which can fill corneal defects
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.