蒸気圧
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
431 °F
精製方法
redistillation
含まれません
stabilizer
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
InChI Key
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246050-100ML:
246050-BULK:
246050-VAR:
246050-800ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック