アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
- アレンインの水素化的環化
- 立体選択的タンデムヒドロシリル化-Hiyamaカップリング反応
- アミノアルケンのシクロヒドロアミノ化
- 水和的環化反応
- 温和な条件下でのアリルアルコール類の直接アミノ化
- 抗がん薬候補
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
244937-250MG:
244937-BULK:
244937-1G:
244937-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiaojiao Xu et al.
Soft matter, 15(30), 6116-6126 (2019-07-10)
In this work, according to the characteristic of surface plasmon resonance (SPR) of metallic nanoparticles, we investigated the photo actuation performance of a liquid crystalline elastomer (LCE) nanocomposite with incorporated gold nanoparticles (nano-gold/LCE nanocomposite). The nano-gold/LCE nanocomposites were fabricated by
Deborah Vidick et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 6, 1287-1297 (2015-07-23)
Heterometal clusters containing Ru and Au, Co and/or Pt are anchored onto carbon nanotubes and nanofibers functionalized with chelating phosphine groups. The cluster anchoring yield is related to the amount of phosphine groups available on the nanocarbon surface. The ligands