アッセイ
≥97.0%
形状
liquid
反応適合性
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
注意
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87560-VAR:
87560-100ML:
87560-6X500ML:
87560-500ML:
87560-6X100ML:
87560-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック