Merck
325252
Sigma-Aldrich
チタンジイソプロポキシドビス(アセチルアセトナート)
75 wt. % in isopropanol
別名:
ジイソプロポキシチタンビス(アセチルアセトナート) 溶液, TYZOR® AA 有機 チタン酸, Ti(acac)2OiPr2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHO]2Ti(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
364.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solution
品質水準
組成
Ti, 9-10.5% gravimetric
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
濃度
75 wt. % in isopropanol
屈折率
n20/D 1.4935
密度
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C3H7O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3(2)4;/h2*3,6H,1-2H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3+;;;
InChI Key
OVSGBKZKXUMMHS-VVDZMTNVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チタンジイソプロポキシドビス(アセチルアセトネート)(TAA)は、自己集積マクロ多孔性チタニア粒子を蒸発により生成する前駆体として使用できます。市販のチタン(IV)ビス(アセチルアセトネート)ジイソプロポキシドは、チタンアセチルアセトネートキセロゲルを乾燥により合成して、チタニアフィルムを調製するために使用できました。TAAは、太陽電池を製作するために正孔ブロッキング層として使用できます。
法的情報
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
325252-500G:
325252-5ML:4548173135342
325252-VAR:
325252-100G:
325252-500ML:4548173135335
325252-BULK:
325252-100ML:4548173135328
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Titanium (IV) acetylacetonate xerogels for processing titania films: A thermoanalytical study.
Acik I, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97(1), 39-45 (2009)
Fabrication of Porous Titania Particles from Water-in-Oil Emulsions for the Applications of Photocatalyst.
Cho YS, et al.
Journal of Dispersion Science and Technology, 37(5), 676-686 (2016)
Michael Kulbak et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(13), 2452-2456 (2015-08-13)
Hybrid organic-inorganic lead halide perovskite photovoltaic cells have already surpassed 20% conversion efficiency in the few years that they have been seriously studied. However, many fundamental questions still remain unanswered as to why they are so good. One of these
Monovalent Cation Doping of CH3NH3PbI3 for Efficient Perovskite Solar Cells.
Abdi-Jalebi M, et al.
Journal of Visualized Experiments, 121, e55307-e55307 (2017)
Jingqi Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 1362-1362 (2019-02-06)
Previously, textile dye sensitised solar cells (DSSCs) woven using photovoltaic (PV) yarns have been demonstrated but there are challenges in their implementation arising from the mechanical forces in the weaving process, evaporation of the liquid electrolyte and partially shaded cells
資料
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積
二酸化チタン(TiO2)は、光スイッチング可能な表面濡れ性や高い光触媒活性、双安定性を示す電気抵抗特性、および高い電子ドリフト移動度などの興味深い特性を示す重要なn型半導体材料です。
すべて表示