Merck
377996
Sigma-Aldrich
チタン(IV)イソプロポキシド
99.999% trace metals basis
別名:
TTIP, オルトチタン酸テトライソプロピル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ti[OCH(CH3)2]4
CAS番号:
分子量:
284.22
Beilstein:
3679474
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チタン(IV)イソプロポキシドは、刺激臭のある高純度の無色から黄色がかった液体です。無色~黄色がかった色の液体で、刺激臭があります。この化合物は、ガラス上での高品質の二酸化チタン膜の作製などのさまざまな用途やエレクトロニクスにおける薄膜トランジスタの作製に使用されています。また、特殊ポリマー、セラミックの製造、有機合成にも使用されます。
アプリケーション
新規金属酸化物/ホスホン酸塩ハイブリッド材料が、チタン(IV)イソプロポキシドから二段階のゾルゲル反応によって合成されています。バリウム-ストロンチウム-チタン酸塩薄膜用の出発物質です。放射性廃棄物除去用のイオン交換材料候補である、多孔性チタノシリケートの合成に用いられます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
377996-100ML:
377996-25ML:
377996-BULK:
377996-PZ:
377996-VAR:
377996-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formation of TiO2 thin films by a modified sol-gel route and characterization of structural, optical and electrochromic properties
Fatma Pinar Gokdemir, et al.
Advanced Materials Letters, 5, 367-371 (2014)
Yann Sarazin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (2)(2), 340-350 (2005-12-21)
The reactions of the bulky amino-bis(phenol) ligand Me(2)NCH(2)CH(2)N[CH(2)-3,5-Bu(t)(2)-C(6)H(2)OH-2](2)(1-H(2)) with Zn[N(SiMe(3))(2)](2)(4), [Mg[N(SiMe(3))(2)](2)](2)(5) and Ca[N(SiMe(3))(2)](2)(THF)(2)(6) yield the complexes 1-Zn, 1-Mg and 1-Ca in good yields. The X-ray structure of 1-Ca showed the complex to be dimeric, with calcium in a distorted octahedral
Henrique Antonio Mendonça Faria et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 260-268 (2015-08-08)
The structural and electronic properties of titanium oxide nanotubes (TiO2) have attracted considerable attention for the development of therapeutic devices and imaging probes for nanomedicine. However, the fluorescence response of TiO2 has typically been within ultraviolet spectrum. In this study
Manas K Panda et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(9), 2428-2440 (2010-02-18)
Controlled oxidation of organic sulfides to sulfoxides under ambient conditions has been achieved by a series of titanium isopropoxide complexes that use environmentally benign H(2)O(2) as a primary oxidant. Specifically, the [N,N'-bis(2-oxo-3-R(1)-5-R(2)-phenylmethyl)-N,N'-bis(methylene-R(3))-ethylenediamine]Ti(O(i)Pr)(2) [R(1) = t-Bu, R(2) = Me, R(3) =
Tadashi Kokubo et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 19(2), 695-702 (2007-07-11)
A rectangular specimen of polyethylene terephthalate (PET) was soaked in a titania solution composed of titanium isopropoxide, water, ethanol and nitric acid at 25 degrees C for 1 h. An amorphous titanium oxide was formed uniformly on the surface of
資料
原子層堆積法の原理とその応用について解説します。 Many materials can be deposited by ALD.
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
形状から機能へ:コロイド結晶鋳型法による3次元的な多孔質材料の構築
すべて表示