Merck
404950
Sigma-Aldrich
チタン(IV)メトキシド
95%
別名:
テトラメチルオルトチタン酸, テトラメトキシチタン, メチルオルトチタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ti(OCH3)4
CAS番号:
分子量:
172.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
solid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
不純物
<5% methanol
mp
200-210 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
ポリオキソチタン酸の調製に用いられます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
404950-50G:
404950-VAR:
404950-10G:
404950-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
二酸化チタン(TiO2)は、光スイッチング可能な表面濡れ性や高い光触媒活性、双安定性を示す電気抵抗特性、および高い電子ドリフト移動度などの興味深い特性を示す重要なn型半導体材料です。
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.