Merck
86710
Sigma-Aldrich
チタン(IV)エトキシド
別名:
オルトチタン酸テトラエチル, チタン酸テトラエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ti(OC2H5)4
CAS番号:
分子量:
228.11
Beilstein:
3678992
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
不純物
≤3% tetraisopropyl orthotitanate (NMR)
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.509
bp
150-152 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Ti](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チタン(IV)エトキシドは以下の用途に使用されます:
  • (S)-(+)-p-トルエンスルフィンアミドのアルデヒド及びケトンとの縮合によりスルフィンイミンを生成するための、活性化剤及び脱水剤
  • アクリル酸チタン(IV)とメタクリル酸の錯体を形成するためのTi4+イオン源
  • エステル交換反応を介して立体的に障害されたアルコールのエステルを合成するための触媒。
注意
保管中にゼラチン状残留物が生じることがありますが、これは40°Cまで加熱後に溶解します。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86710-50ML:
86710-VAR:
86710-INTR:
86710-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of sterically hindered esters via titanium catalyzed transesterification
Krasik, Pavel
Tetrahedron Letters, 39(24), 4223-4226 (1998)
Two-photon polymerization of metal ions doped acrylate monomers and oligomers for three-dimensional structure fabrication
Duan, Xuan-Ming and Sun, Hong-Bo and Kaneko, Koshiro and Kawata, Satoshi
Thin Solid Films, 453(4), 518-521 (2004)
Improved synthesis of enantiopure sulfinimines (thiooxime s-oxides) from p-toluenesulfinamide and aldehydes and ketones
Davis FA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(4), 1403-1406 (1999)
Johan Karlsson et al.
International journal of nanomedicine, 10, 4425-4436 (2015-07-18)
The osseointegration capacity of bone-anchoring implants can be improved by the use of drugs that are administrated by an inbuilt drug delivery system. However, to attain superior control of drug delivery and to have the ability to administer drugs of
Zhihai Cao et al.
Journal of colloid and interface science, 435, 51-58 (2014-09-14)
Ag/TiO2 nanocomposites were prepared through combination of a sol-gel process of a titanium precursor in inverse miniemulsions and in situ reduction of silver ions in the "nanoreactors". The morphological investigation shows that Ag nanoparticles are mainly located on the surface